T6031
DL-Thiorphan
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-N-(3-Mercapto-2-benzylpropionyl)glycine, DL-3-Mercapto-2-benzylpropanoylglycine
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
138 °C
Solubilità
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310) , Mme(24590)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)