359130
2-Methyl-1,3-dithiane
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. eboll.
56-59 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1SCCCS1
InChI
1S/C5H10S2/c1-5-6-3-2-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter