467979
1,3-Dithiolane
97%
Sinonimo/i:
1,3-Dithiacyclopentane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.599 (lit.)
P. ebollizione
183 °C (lit.)
Densità
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
C1CSCS1
InChI
1S/C3H6S2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
IMLSAISZLJGWPP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?