169986
4-Methoxyphenylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Methoxybenzyl cyanide
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
286-287 °C (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
COc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-(1-cyano-1-(2-methoxy)phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- 2-(1-cyano-1-(4-methoxy)-phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- α-cyanostilbenes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?