Documenti fondamentali
357502
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4,11H2
VHJKDOLGYMULOP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dichlorophenethylamine may be used in the synthesis of cis-(L-Arginyl)amino-N-(2,4-dichlorophenylmethyl)-L-proline 2,4-dichlorophenethylamide.[1] It may be used in the synthesis of various N-alkylglycine.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Martina Quintanar-Audelo et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(24), 6133-6143 (2007-11-08)
The vanilloid receptor subunit 1, or transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1), integrates physical and chemical stimuli in the peripheral nervous system, playing a key role in inflammatory pain. Identification of potent TRPV1 antagonists is thus an important goal of
Carolina García-Martínez et al.
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 7(10), 735-746 (2006-10-05)
Vanilloid receptor subunit 1 (TRPV1) is an integrator of physical and chemical stimuli in the peripheral nervous system. This receptor plays a key role in the pathophysiology of inflammatory pain. Thus, the identification of receptor antagonists with analgesic and anti-inflammatory