187305
4-Methoxyphenethylamine
≥98%
Sinonimo/i:
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, 4-Methoxyphenethylamine
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
Densità
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?