270229
3-Methoxyphenethylamine
97%
Sinonimo/i:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. eboll.
118-119 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter