Documenti fondamentali
127132
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzylamine
96%
Scegli un formato
1 G
12,25 €
5 G
33,40 €
12,25 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
12,25 €
5 G
33,40 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
12,25 €
Prezzo di listino24,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
199 °C (lit.)
Densità
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methylbenzylamine (o-Methylbenzylamine) was used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Heteroatom-directed lateral lithiation: synthesis of isoquinoline derivatives from N-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylbenzylamines.
Clark RD, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 23-30 (1994)