345660
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. eboll.
247 °C (lit.)
Punto di fusione
17 °C (lit.)
Densità
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H2Cl2FNO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
FXOCDIKCKFOUDE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?