127485
5-Chloro-2-oxindole
98%
Sinonimo/i:
5-Chlorooxindole
Scegli un formato
10,20 €
Prezzo di listino20,40 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
10,20 €
Prezzo di listino20,40 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
194-197 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 2.5 mL, clear
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?