Documenti fondamentali
339555
Sigma-Aldrich
Bromomethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
sulfone
Stringa SMILE
BrCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7BrO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SKIMEKUYIQHJQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reaction of bromomethyl phenyl sulfone with potassium thiophenoxide in dimethyl formamide gave phenylthiomethyl phenyl sulfone.[1] It undergoes disproportionation with KOH in DMSO at room temperature to yield methyl phenyl sulfone and dibromomethyl phenyl sulfone.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nucleophilic displacements alpha to sulfonyl groupings.
Bordwell FG and Jarvis BB.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1182-1185 (1968)
Base-induced disproportionation of halomethyl phenyl sulfones to methyl and dihalomethyl phenyl sulfones.
Galvagni M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(14), 4454-4456 (1990)