Documenti fondamentali
726427
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzyl bromide
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
Scegli un formato
5 G
39,60 €
25 G
188,00 €
39,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
39,60 €
25 G
188,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.09
Beilstein:
1857343
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)