Documenti fondamentali
242470
Sigma-Aldrich
7-Bromoheptanenitrile
90%
Sinonimo/i:
6-Cyanohexyl bromide
Scegli un formato
10 G
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
105,00 €
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
140-141 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
BrCCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12BrN/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-6H2
HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
7-Bromoheptanenitrile was used in the synthesis of (±)-15-deoxyspergualin, a new immunosuppressive agent[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new efficient synthesis of the immunosuppressive agent (?)-15-deoxyspergualin.
Tetrahedron, 57(14), 2757-2760 (2001)
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very