338362
2,3,4-Trifluoronitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene, 4-Nitro-1,2,3-trifluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. eboll.
92 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
ARCACZWMYGILNI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup