Documenti fondamentali
338222
Sigma-Aldrich
Styrene-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sinonimo/i:
Deuterated styrene, Phenylethylene-D8, Vinylbenzene-D8, Octadeuterostyrene
Scegli un formato
1 G
175,00 €
5 G
549,00 €
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
175,00 €
5 G
549,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD=CD2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.20
Beilstein:
2327045
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
contiene
4-t-butylcatechol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.5445 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Punto di fusione
-31 °C
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Applicazioni
Styrene-d8 is used as an internal standard for the quantitative analysis of volatile organic hazardous in fuel oil using headspace GC-MS.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
14:0 PC-d54 1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
860345P
14:0 PC-d54
Styrene-13C8 ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sigma-Aldrich
606685
Styrene-13C8
Ethylene-d4 99 atom % D
Sigma-Aldrich
422851
Ethylene-d4
Quinoline-d7 97 atom % D, 98% (CP)
Sigma-Aldrich
641596
Quinoline-d7
1-Butanol-d10 99 atom % D
Sigma-Aldrich
302996
1-Butanol-d10
J. Chem. Phys. , 98, 8994-8994 (1993)
Xu-Liang Cao et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(10), 2045-2051 (2018-08-28)
Low levels of styrene may be found in foods as a result of possible migration from polystyrene-based food packaging and as a result of its formation during the biodegradation of a wide variety of naturally occurring compounds with structures similar