Documenti fondamentali
606685
Sigma-Aldrich
Styrene-13C8
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
13C6H513CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Punto di fusione
-31 °C
Densità
0.980 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
PPBRXRYQALVLMV-LLXNCONNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)