641596
Quinoline-d7
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. eboll.
237 °C (lit.)
Punto di fusione
-17--13 °C (lit.)
Densità
1.151 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMWDFEZZVXVKRB-GSNKEKJESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup