Documenti
616834
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-d8)
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
[-CD(C6D5)CD2-]n
Codice UNSPSC:
12162002
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+8 (per repeating unit)
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3