33737
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite
Scegli un formato
276,50 €
Prezzo di listino395,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
276,50 €
Prezzo di listino395,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Indice di rifrazione
n20/D 1.553
Densità
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)