Documenti fondamentali
200921
Sigma-Aldrich
Silver(II) fluoride
≥98%
Sinonimo/i:
Silver difluoride
Scegli un formato
10 G
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
120,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
≥98%
Stato:
powder
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
690 °C (lit.)
Densità
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Silver (II) fluoride may be used for selective fluorination of carbon-hydrogen bond in pyridines and diazines. [1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Selective CH fluorination of pyridines and diazines inspired by a classic amination reaction.
Fier PS & Hartwig JF.
Science, 342.6161, 956-960 (2013)
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.