329606
Isosafrol
mixture of cis and trans
Sinonimo/i:
1,2-Methylenedioxy-4-propenylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
77-86 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2-6H,7H2,1H3/b3-2+
VHVOLFRBFDOUSH-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?