Documenti fondamentali
T28355
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
98%
Sinonimo/i:
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
Scegli un formato
25 G
48,10 €
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
48,10 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5NH)2CS
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.31
Beilstein:
644277
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Allergic contact dermatitis from diphenylthiourea in a wet suit.
W H Boehncke et al.
Contact dermatitis, 36(5), 271-271 (1997-05-01)
M Chen et al.
Electrophoresis, 15(10), 1290-1294 (1994-10-01)
Micellar capillary electrophoresis is optimized for separation of phenylthiohydantoin (PTH) amino acids produced in manual Edman degradation reaction for protein sequencing. There are also two major side-products produced by the Edman degradation reaction: diphenylthiourea and dimethylphenylthiourea. We report the complete
Graham A Bowmaker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (39)(39), 8308-8316 (2009-10-01)
Crystallization of the copper(i) halides (CuX; X = Cl, Br, I) with N,N'-diphenylthiourea ('dptu' = (PhNH)(2)CS) in 1 : 2 ratio from acetonitrile solution in ambient conditions yields a mononuclear isomorphous series of complexes of the form [XCu(dptu)(2)].H(2)O, an unusually
Contact allergy to IPPD and diphenylthiourea in an orthopaedic brace.
C G Aplin et al.
Contact dermatitis, 45(5), 301-302 (2001-11-28)
S Fregert et al.
Contact dermatitis, 8(1), 38-42 (1982-01-01)
28 patients reacting to a PVC adhesive tape used in routine patch testing gave positive reactions to diphenylthiourea (DPTU) and to phenylisothiocyanate (PITC) in low concentrations. DPTU is a heat stabilizer in the PVC and is partly decomposed to PITC.