32596
Diallyl pyrocarbonate
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
(Alloc)2O, Diallyl dicarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
n20/D 1.434
P. ebollizione
60 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)OC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H10O5/c1-3-5-11-7(9)13-8(10)12-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
XVSSGIXTKVRGAR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?