M6768
Methoxypolyethylene glycol 350
average mol wt 350
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mono-Methyl polyethylene glycol 350
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
PM
average mol wt 350
applicazioni
microbiology
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
359.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
182 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves