318736
Bromocresol Purple solution
0.04 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein sodium salt
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
Densità
0.991 g/mL at 25 °C
λmax
590 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)