Documenti
1.03025
Supelco
Bromocresol purple
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Bromocresol purple, 5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H16Br2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
204-087-8
NACRES:
NA.21
product name
Bromocresol purple, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Forma fisica
solid
Perdita
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
Punto di fusione
242 °C
Densità bulk
515 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Transition range: pH 5.2 - pH 6.8greenish yellow - blue violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 1
Transition range (according to ACS): passes test
Sensitivity test: passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8