Documenti fondamentali
307254
Sigma-Aldrich
Diisopropylphosphoramidous dichloride
95%
Sinonimo/i:
(Diisopropylamino)dichlorophosphine, Bis(isopropyl)aminodichlorophosphine, Dichloro(diisopropylamido)phosphorus, Dichloro(diisopropylamino)phosphine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NPCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H14Cl2NP/c1-5(2)9(6(3)4)10(7)8/h5-6H,1-4H3
UPPVRFOGRCBSJP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for the synthesis of peptides[1] and oligonucleotide analogues.[2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 47, 2449-2449 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6687-6687 (1994)