Documenti fondamentali
307149
Sigma-Aldrich
2,3,6,7-Tetrachloroquinoxaline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2Cl4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
174-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc2nc(Cl)c(Cl)nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H2Cl4N2/c9-3-1-5-6(2-4(3)10)14-8(12)7(11)13-5/h1-2H
GQWLQHHUPKCOJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The standard molar enthalpy of formation for 2,3,6,7-tetrachloroquinoxaline from the standard molar enthalpy of combustion in oxygen was studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thermochemical study of chloropyrazines and chloroquinoxalines.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 36(5), 377-383 (2004)