Documenti fondamentali
376876
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranylidene)acetamide
98%
Sinonimo/i:
(N-Methoxymethylaminocarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Scegli un formato
5 G
113,00 €
25 G
511,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
113,00 €
25 G
511,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P=CHCON(OCH3)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.39
Beilstein:
4198472
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phosphine
Stringa SMILE
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
  • Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
  • Wittig olefination
  • Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)