Documenti fondamentali
53096
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
dry, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
Scegli un formato
5 G
67,90 €
25 G
254,00 €
67,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
67,90 €
25 G
254,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.62
Beilstein:
5163190
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
67,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
solid
Impurezze
≤800 ppm water
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anshu Sharma et al.
Carbohydrate polymers, 134, 617-626 (2015-10-03)
Ionic liquids (IL) can alter the physical properties of agar hydrogels. Rheology studies show that gels with wide range of storage moduli (gel strength) G0 values ranging from 1 to 20 KPa could be made in imidazolium based IL solutions
M T Ubeda-Torres et al.
Journal of chromatography. A, 1380, 96-103 (2015-01-17)
In reversed-phase liquid chromatography in the absence of additives, cationic basic compounds give rise to broad and asymmetrical peaks as a result of ionic interactions with residual free silanols on silica-based stationary phases. Ionic liquids (ILs), added to the mobile