8.12034
Antimony(V) fluoride
for synthesis
Sinonimo/i:
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
P. ebollizione
149-150 °C/1013 hPa
Punto di fusione
7 °C
Densità
2.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2