Documenti fondamentali
310476
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
(R)-γ-Carboxy-γ-butyrolactone, (R)-5-Oxotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Scegli un formato
1 G
55,86 €
5 G
168,00 €
55,86 €
Prezzo di listino79,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
55,86 €
5 G
168,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.10
Beilstein:
1424499
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,86 €
Prezzo di listino79,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
P. ebollizione
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
71-73 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
Descrizione generale
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid belongs to the class of furans, considered as heterocyclic building blocks. It is used as an HPLC derivatization reagent for UV/Vis detection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shinji K Strain et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(17), 1401-1409 (2019-05-31)
2-Hydroxyglutarate (2-hg) exists as enantiomers and can readily undergo cyclization to its lactone. Gas chromatography/electron ionization mass spectrometry (GC/EI-MS) has been used to separate 2-hg enantiomers in bodily fluids but the assay cannot simultaneously measure cyclic and acylic 2-hg enantiomers.