303666
2-Butynoic acid
98%
Sinonimo/i:
Tetrolic acid
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC#CC(O)=O
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6)
LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?