406546
10-Undecynoic acid
95%
Saggio
95%
P. ebollizione
180 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h1H,3-10H2,(H,12,13)
OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used:
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?