O8382
17-Octadecynoic acid
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
17-ODYA, Alkynyl Stearic Acid, Octadec-17-ynoic acid
Saggio
≥95% (GC)
Stato
powder
Solubilità
chloroform: 10 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
C#CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h1H,3-17H2,(H,19,20)
DZIILFGADWDKMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)