Documenti fondamentali
303615
Sigma-Aldrich
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHCH2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
89-90 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-13(2,3)10-12-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
WECLUYCAWLJMKM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine is useful intermediate to cyanoaminosilanes which are subsequently used as azomethine ylide equivalents.[1]
Applicazioni
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 50, 4006-4006 (1985)