303232
3-Nitro-2-pyridinesulfenyl chloride
95%
Sinonimo/i:
(3-Nitro-2-pyridyl)sulfenyl chloride, 2-(Chlorosulfanyl)-3-nitropyridine, 3-Nitropyridinyl-2-sulfenyl chloride, [(3-Nitropyridin-2-yl)sulfanyl]chlorane
Scegli un formato
157,50 €
Prezzo di listino225,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
157,50 €
Prezzo di listino225,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
dichloromethane: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCl
InChI
1S/C5H3ClN2O2S/c6-11-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
WTKQMHWYSBWUBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?