Documenti fondamentali
431745
Sigma-Aldrich
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine
98%
Scegli un formato
5 G
11,48 €
11,48 €
Prezzo di listino16,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
11,48 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
11,48 €
Prezzo di listino16,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
70-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
phenyl
thioether
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine is a pyridine derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)