Documenti fondamentali
15418
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
Scegli un formato
25 G
84,90 €
84,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
84,90 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
Beilstein:
2226572
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
84,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
69-71 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2