724793
3-Nitropyridine-2-thiol
96%
Sinonimo/i:
3-Nitro-2-pyridinethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
169-175 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C5H4N2O2S/c8-7(9)4-2-1-3-6-5(4)10/h1-3H,(H,6,10)
LKNPLDRVWHXGKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3