Documenti fondamentali
299391
Sigma-Aldrich
Tetrairidium dodecacarbonyl
98%
Sinonimo/i:
Iridium carbonyl
Scegli un formato
500 MG
214,00 €
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
214,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ir4(CO)12
Numero CAS:
Peso molecolare:
1104.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iridium
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.