Documenti fondamentali
249742
Sigma-Aldrich
Triosmium dodecacarbonyl
98%
Sinonimo/i:
Osmium carbonyl, tri-Osmium dodecacarbonyl
Scegli un formato
1 G
748,00 €
748,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
748,00 €
About This Item
Formula condensata:
Os3(CO)12
Numero CAS:
Peso molecolare:
906.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
748,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: osmium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
224 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)