516996
Iridium(IV) chloride hydrate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iridium
Impurezze
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
- To fabricate an Ir-decorated graphene electrode for vanadium redox flow batteries.
- As a precursor to synthesize iridium oxide nanoparticles. These nanoparticles can act as a stable catalyst for the hydrogenation of a series of nitrogen heterocycles.
- To prepare Ir single atom catalyst (Ir1–Ni(OH)2) for oxygen evolution reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.