245003
Dirhenium decacarbonyl
98%
Sinonimo/i:
Rhenium carbonyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[ReH].[ReH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Re nanoparticles via pulsed-laser decomposition.
- Amide functionalized Re(I) based dinuclear metallacycles that can selectively inhibit certain cancer cells.
- Twisted ultrathin rhenium disulfide nanoribbons encapsulated in single-walled carbon nanotubes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3