Documenti fondamentali
298964
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylethylenediamine
99%
Scegli un formato
5 G
76,00 €
76,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
76,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHNHCH2CH2NHCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
76,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4289 (lit.)
P. ebollizione
169-171 °C (lit.)
Densità
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)NCCNC(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chenshu Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(3), 1669-1676 (2019-08-15)
Previous studies examining whether autophagy has a protective or deleterious role during ischemia/reperfusion (I/R) injury have reported a varying role in different organs and remains a matter of debate. The aim of the current study was to explore the role
Jesús García-Valdés et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110689-110689 (2019-05-18)
Bis-cations with two 2,3-diferrocenylcyclopropenium fragments 3a-d, and the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-2-imidazolinium tetrafluoroborates 4a, d or the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ium tetrafluoroborates 4b, c were obtained by interactions of 2,3-diferrocenyl-1-ethoxycyclopropenium tetrafluoroborate 1 with bis-1,4-N,N-(2a, d) or bis-1,5-N,N-(2b, c) nucleophiles. The reactions of 3a-d with sodium azide