P73803
Pyrrolidine
99%
Sinonimo/i:
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
653 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Pyrrolidine can also be used to synthesize:
- Taddol-pyrrolidine phosphoramidite, a ligand for rhodium-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of pentenyl isocyanate and 4- ethynylanisole.
- H,4 PyrrolidineQuin-BAM (′PBAM′), a selective catalyst for the aza-Henry addition of nitroalkanes to aryl aldimines.{88]
- 1,2,3,3a,4,9-Hexahydropyrrolo[2,1-b]quinazoline by reacting with o-aminobenzaldehyde.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter