Documenti
308110
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(methylamino)propane, N,N′-Dimethyltrimethylenediamine
About This Item
Formula condensata:
CH3NHCH2CH2CH2NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.18
Beilstein:
773668
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
145 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter