Documenti fondamentali
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
Scegli un formato
250 MG
129,00 €
1 G
394,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
129,00 €
1 G
394,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Cl)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]19/D +17.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)