C46403
3-Chloro-1-propanol
98%
Sinonimo/i:
1-Chloro-3-hydroxypropane, Trimethylene chlorohydrin
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
160-162 °C (lit.)
Densità
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Improved Synthesis of Pheromone Components: 3-chloro-1-propanol is used as a linchpin to connect the two synthetic blocks in the synthesis of 6,14-dimethyl-1-octadecene. It is likely used as a reactant in a chemical reaction to facilitate the coupling of the two synthetic blocks, enabling the formation of the desired compound (Taguri et al., 2010).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?