280070
3,5-Heptanedione
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
175-177 °C/754 mmHg (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-6(8)5-7(9)4-2/h3-5H2,1-2H3
DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3,5-Heptanedione has been used in:
- preparation of 3,5-diethylpyrazole hydrochloride
- enantioselective conjugate addition of 1,3-dicarbonyls to nitroolefins via nickel(II)-diamine catalysis
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Journal of the American Chemical Society, 129(37), 11583-11592 (2007-08-28)
Readily prepared Ni(II)-bis[(R,R)-N,N'-dibenzylcyclohexane-1,2-diamine]Br(2) was shown to catalyze the Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds to nitroalkenes at room temperature in good yields with high enantioselectivities. The two diamine ligands in this system each play a distinct role: one serves as a
THE ANTIDIABETIC ACTIVITY OF 3,5-DIMETHYLPYRAZOLES.
Journal of medicinal chemistry, 7, 102-105 (1964-01-01)